Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Ethylhexyl salicylate |
| Förpackning | Glasflaska |
| Analyscertifikat | Tillgänglig |
| Densitet | 1.02 |
| Flampunkt | 162 °C |
| Fysisk form | Vätska |
| Färg | Färglös till ljusgul |
| Smältpunkt | -20 °C |
| Kokpunkt | 190 °C (21 mmHG) |
| Löslighet | Olöslig i vatten |
| Visa mer |