Läs mer
2-etylhexylsalicylat, Thermo Scientific™
Produktkod. 17352501 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17352501 100 mL
17342501 25 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17352501 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 468831000
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Chemical Identifiers
CAS 118-60-5
Molekylformel C15H22O3
Molekylvikt (g/mol) 250.34
MDL-nummer 00053300
InChI-nyckel FMRHJJZUHUTGKE-UHFFFAOYNA-N
IUPAC-namn 2-etylhexyl-2-hydroxibensoat
LEDER CCCCC(CC)COC(=O)C1=CC=CC=C1O
Specifications
Kemiskt namn eller material 2-Ethylhexyl salicylate
Förpackning Glasflaska
Analyscertifikat Tillgänglig
Densitet 1.02
Flampunkt 162 °C
Fysisk form Vätska
Färg Färglös till ljusgul
Smältpunkt -20 °C
Kokpunkt 190 °C (21 mmHG)
Löslighet Olöslig i vatten
Kvantitet 100 mL
Formel vikt 250.34