Läs mer
2-Etylhexylsalicyl, TRC
Produktkod. 30384722
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30384722 50 g
1 options
Produktkod. 30384722 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE91877550G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Octisalate
CAS 118-60-5
Molekylformel C15 H22 O3
Kvantitet 50 g
Synonym 2-Hydroxybenzoic acid 2-ethylhexyl ester, 2-Ethylhexyl o-hydroxybenzoate, 2-Ethylhexyl salicylate, Dermoblock OS, Escalol 587, Eusolex OS, HallBrite OS-USP, NSC 46151, Neo Heliopan OS, Octisalate, Octyl salicylate, Parsol EHS, Salicylic acid, 2-ethylhexyl ester, Solarom OS, Sunarome O, Sunarome WMO, Uvinul 0-18, WMO
InChI formel InChI=1S/C15H22O3/c1-3-5-8-12(4-2)11-18-15(17)13-9-6-7-10-14(13)16/h6-7,9-10,12,16H,3-5,8,11H2,1-2H3
LEDER CCCCC(CC)COC(=O)c1ccccc1O
IUPAC-namn 2-etylhexyl 2-hydroxybenzoat
Molekylvikt (g/mol) 250.33
Formel vikt 250.1569