Läs mer
2-Ethylhexyl Stearate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Ethylhexyl Stearate |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H52O2/c1-4-7-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-23-26(27)28-24-25(6-3)22-8-5-2/h25H,4-24H2,1-3H3 |
| Formel vikt | 396.3967 |