Läs mer
2-Etylhexylamin, 98 %
Produktkod. 11494183
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
2500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11494183 100 mL 100ml
11404193 500 mL 500ml
11414193 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11494183 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10372.AE
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 104-75-6 | C8H19N | 129,247 g/mol
2-etylhexylamin används för att tillverka läkemedel och andra kemikalier. Det används som balkmaterial och ytaktivt medel. Det involverar också i syntes av alifatiska aminer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
2-etylhexylamin används för att tillverka läkemedel och andra kemikalier. Det används som balkmaterial och ytaktivt medel. Det involverar också i syntes av alifatiska aminer.
Löslighet
Lösligt i vatten. 2,5 g/L (20 °C)
Anteckningar
Air Sensitive. Inkompatibel med starka oxidationsmedel. Skydda mot elektrostatiska laddningar. Förvaras åtskilt från syraklorider och syraanhydrider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 104-75-6
Molekylformel C8H19N
Molekylvikt (g/mol) 129.247
MDL-nummer MFCD00008148
InChI-nyckel LTHNHFOGQMKPOV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-ethylhexylamine, 1-hexanamine, 2-ethyl, 2-ethyl-1-hexylamine, 2-ethyl hexylamine, 2-ethylhexanamine, 1-amino-2-ethylhexane, hexylamine, 2-ethyl, beta-ethylhexylamine, 1-amino-2-ethylhexan, isooctylame
PubChem CID 7719
IUPAC-namn 2-etylhexan-1-amin
LEDER CCCCC(CC)CN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Ethylhexylamine
Smältpunkt -76 °C
Densitet 0.789
Kokpunkt 169 °C
Flampunkt 50 °C (122 °F)
Odör Aminliknande
Brytningsindex 1.43
Kvantitet 100 mL
UN-nummer UN2276
Beilstein 1209249
Känslighet Luftkänslig
Löslighetsinformation Löslig i vatten. 2,5 g/L (20 °C)
Formel vikt 129.25
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.