Läs mer
2-etylhexylamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10378810 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
2.5 L
250ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10378810 250 mL Glasflaska 250ml
10678504 100 mL Glasflaska 100ml
10195110 1 L Glasflaska 1 L
13418498 2.5 L Glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10378810 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 271662500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 104-75-6 | C8H19N | 129.25 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 104-75-6
Molekylformel C8H19N
Molekylvikt (g/mol) 129.25
MDL-nummer MFCD00008148
InChI-nyckel LTHNHFOGQMKPOV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-ethylhexylamine, 1-hexanamine, 2-ethyl, 2-ethyl-1-hexylamine, 2-ethyl hexylamine, 2-ethylhexanamine, 1-amino-2-ethylhexane, hexylamine, 2-ethyl, beta-ethylhexylamine, 1-amino-2-ethylhexan, isooctylame
PubChem CID 7719
IUPAC-namn 2-etylhexan-1-amin
LEDER CCCCC(CC)CN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Ethylhexylamine
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -76.0°C
Färg Färglös
Densitet 0.7800g/mL, 0.78
Kokpunkt 169.0°C
Flampunkt 50°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2NH2
Brytningsindex 1.4295 to 1.4315
Kvantitet 250 mL
Beilstein 04,388
Löslighetsinformation Solubility in water: 2.5g/L (20 c).
Viskositet 1.1 mPa.s (20°C)
Formel vikt 129.25
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Ethylhexylamine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.