Läs mer
2-Ethylimidazole, 98%
Produktkod. 11401097
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11401097 100 g 100g
11411097 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11401097 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24090.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1072-62-4 | C5H8N2 | 96.13 g/mol
2-etylimidazol används som intern standard vid kvantifiering av 4-(5-)metylimidazol (4MI) i kaffe med GC-MS-metoden. Det är en mångsidig mellanprodukt som används som byggsten för aktiva ingredienser såväl som vid epoxihärdning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-etylimidazol används som intern standard vid kvantifiering av 4-(5-)metylimidazol (4MI) i kaffe med GC-MS-metoden. Det är en mångsidig mellanprodukt som används som byggsten för aktiva ingredienser såväl som vid epoxihärdning.
Löslighet Lösligt i vatten (617 g
/L vid 20 C)°
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1072-62-4
Molekylformel C5H8N2
Molekylvikt (g/mol) 96.13
MDL-nummer MFCD00005192
InChI-nyckel PQAMFDRRWURCFQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-ethylimidazole, 1h-imidazole, 2-ethyl, imidazole, 2-ethyl, 2-ethylimidazole 98+%, 2ez, 2-ethylimdazole, 2-ethyl imidazole, 2-ethyl-imidazole, pubchem15972
PubChem CID 66130
IUPAC-namn 2-etyl-lH-imidazol
LEDER CCC1=NC=CN1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Ethylimidazole
Smältpunkt 78°C to 86°C
Kokpunkt 268°C
Flampunkt 159°C (318°F)
Kvantitet 100 g
Beilstein 106381
Löslighetsinformation Soluble in water (617g/L at 20°C)
Formel vikt 96.13
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.