Läs mer
2-Ethylpentanoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2RS)-2-Ethylpentanoic Acid |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H14O2/c1-3-5-6(4-2)7(8)9/h6H,3-5H2,1-2H3,(H,8,9) |
| Formel vikt | 130.0994 |