Läs mer
2-Etylfenol, TRC
Produktkod. 30382893
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30382893 1 g
1 options
Produktkod. 30382893 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE9259651G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Ethylphenol
CAS 90-00-6
Molekylformel C8 H10 O
Kvantitet 1 g
Synonym 2-Ethylphenol, Phenol, 2-ethyl- (9CI, ACI), 2-Ethylphenol (ACI), Phenol, o-ethyl- (8CI), 1-Ethyl-2-hydroxybenzene, NSC 10112, o-Ethylphenol, o-Hydroxyethylbenzene, Phlorol
InChI formel InChI=1S/C8H10O/c1-2-7-5-3-4-6-8(7)9/h3-6,9H,2H2,1H3
LEDER CCc1ccccc1O
IUPAC-namn 2-etylfenol
Molekylvikt (g/mol) 122.16
Formel vikt 122.0732