Läs mer
2-Ethylphenothiazine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Ethylphenothiazine |
| CAS | 61852-27-5 |
| Molekylformel | C14H13NS |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 2-Ethyl-10H-phenothiazine, NSC 169670 |
| InChI formel | InChI=1S/C14H13NS/c1-2-10-7-8-14-12(9-10)15-11-5-3-4-6-13(11)16-14/h3-9,15H,2H2,1H3 |
| LEDER | CCC1=CC2=C(C=C1)SC3=CC=CC=C3N2 |
| IUPAC-namn | 2-ethyl-10H-phenothiazine |
| Molekylvikt (g/mol) | 227.32 |
| Formel vikt | 227.08 |