Läs mer
2-etylfenylisocyanat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10432863
Change view
Kvantitet:
1 g
25 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10432863 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10773137 25 g Bärnstensfärgad glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10432863 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer AC31420DA
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 40411-25-4
Molekylformel C9H9NO
Molekylvikt (g/mol) 147.177
MDL-nummer MFCD00002013
InChI-nyckel ZVFNUQWYLXXSJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-ethylphenyl isocyanate, 2-ethylphenylisocyanate, o-ethylphenyl isocyanate, benzene, ethylisocyanato, 2-ethylbenzenisocyanate, 2-eth-ylphenyl isocyanate, 2-ethyl phenyl isocyanate, 2-ethyl-phenyl isocyanate, acmc-1amc4, 1-ethyl-2-isocyanato-benzene
PubChem CID 583486
IUPAC-namn 1-etyl-2-isocyanatbensen
LEDER CCC1=CC=CC=C1N=C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Ethylphenyl isocyanate
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Densitet 1.04g/mL
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Linjär formel CH3CH2C6H4NCO
Kvantitet 1 g
Formel vikt 147.18