Läs mer
2-etylfenylisocyanat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10773137
Change view
Kvantitet:
1 g
25 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10773137 25 g Bärnstensfärgad glasflaska 25g
10432863 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10773137 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer AC31420EB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-12-2026
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 40411-25-4
Molekylformel C9H9NO
Molekylvikt (g/mol) 147.177
MDL-nummer MFCD00002013
InChI-nyckel ZVFNUQWYLXXSJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-ethylphenyl isocyanate, 2-ethylphenylisocyanate, o-ethylphenyl isocyanate, benzene, ethylisocyanato, 2-ethylbenzenisocyanate, 2-eth-ylphenyl isocyanate, 2-ethyl phenyl isocyanate, 2-ethyl-phenyl isocyanate, acmc-1amc4, 1-ethyl-2-isocyanato-benzene
PubChem CID 583486
IUPAC-namn 1-etyl-2-isocyanatbensen
LEDER CCC1=CC=CC=C1N=C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Ethylphenyl isocyanate
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Linjär formel CH3CH2C6H4NCO
Kvantitet 25 g
Formel vikt 147.18