Läs mer
2-etylfenylisocyanat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. p-2698378
Kvantitet:
1 g
25 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
Produktkod. 10432863
Brand: Thermo Scientific Maybridge AC31420DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 40411-25-4
Molekylformel C9H9NO
Molekylvikt (g/mol) 147.177
MDL-nummer MFCD00002013
InChI-nyckel ZVFNUQWYLXXSJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-ethylphenyl isocyanate, 2-ethylphenylisocyanate, o-ethylphenyl isocyanate, benzene, ethylisocyanato, 2-ethylbenzenisocyanate, 2-eth-ylphenyl isocyanate, 2-ethyl phenyl isocyanate, 2-ethyl-phenyl isocyanate, acmc-1amc4, 1-ethyl-2-isocyanato-benzene
PubChem CID 583486
IUPAC-namn 1-etyl-2-isocyanatbensen
LEDER CCC1=CC=CC=C1N=C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Ethylphenyl isocyanate
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Densitet 1.04g/mL
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Linjär formel CH3CH2C6H4NCO
Kvantitet 1 g
Formel vikt 147.18