Läs mer
2-etylfenylisocyanat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15499019
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15499019 5 g 5g
1 options
Produktkod. 15499019 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L15252.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 40411-25-4 | C9H9NO | 147.177 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Ethylphenyl isocyanate
CAS 40411-25-4
Densitet 1.043
Kokpunkt 56 °C (3 mmHg)
Flampunkt 78 °C (172 °F)
Molekylformel C9H9NO
Brytningsindex 1.528
MDL-nummer MFCD00002013
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2206
Beilstein 3538910
Känslighet Känslig för fukt
Synonym 2-ethylphenyl isocyanate, 2-ethylphenylisocyanate, o-ethylphenyl isocyanate, benzene, ethylisocyanato, 2-ethylbenzenisocyanate, 2-eth-ylphenyl isocyanate, 2-ethyl phenyl isocyanate, 2-ethyl-phenyl isocyanate, acmc-1amc4, 1-ethyl-2-isocyanato-benzene
InChI-nyckel ZVFNUQWYLXXSJM-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCC1=CC=CC=C1N=C=O
IUPAC-namn 1-etyl-2-isocyanatbensen
Molekylvikt (g/mol) 147.177
PubChem CID 583486
Formel vikt 147.18
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.