Läs mer
2-Etylfenylhydrazin hydroklorid, 97 %
Produktkod. 11482878
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11482878 250 g 250g
11462878 10 g 10g
11472878 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11482878 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16853.30
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
CAS: 19398-06-2 | C8H12N2 | 136,20 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19398-06-2
Molekylformel C8H12N2
Molekylvikt (g/mol) 136.20
MDL-nummer MFCD00071599
InChI-nyckel JHPOWXCLWLEKBY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-ethylphenylhydrazine hydrochloride, 2-ethylphenyl hydrazine hydrochloride, 2-ethylphenyl hydrazine hcl, 2-ethylphenylhydrazine, hcl, 1-2-ethylphenyl hydrazine hydrochloride, 2-ethyl phenyl hydrazine hydrochloride, 2-ethylphenylhydrazinehydrochloride, hydrazine, 2-ethylphenyl-, monohydrochloride, 2-ethylphenylhydrazine, chloride
PubChem CID 2733209
LEDER CCC1=CC=CC=C1NN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Ethylphenylhydrazine hydrochloride
Smältpunkt ∼178 °C (dekomposition)
Densitet 1.21
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN3077
Beilstein 3697547
IUPAC-namn (2-etylfenyl)hydrazin
Formel vikt 172.66
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.