Läs mer
2-Ethylphenylhydrazine hydrochloride, TRC
Produktkod. 30376557
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30376557 250 mg
30381148 100 mg
30381063 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30376557 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE926055250MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19398-06-2
Molekylformel C8H13ClN2
Molekylvikt (g/mol) 172.66
LEDER Cl.CCc1ccccc1NN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Ethylphenylhydrazine hydrochloride
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C8H12N2.ClH/c1-2-7-5-3-4-6-8(7)10-9;/h3-6,10H,2,9H2,1H3;1H
Formel vikt 172.0767