Läs mer
2-Etylfenylhydrazin hydroklorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Ethylphenylhydrazine hydrochloride |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12N2.ClH/c1-2-7-5-3-4-6-8(7)10-9;/h3-6,10H,2,9H2,1H3;1H |
| Formel vikt | 172.0767 |