Läs mer
2-Etylfenylhydrazin hydroklorid, TRC
Produktkod. 30381148
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30381148 100 mg
30376557 250 mg
30381063 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30381148 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE926055100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19398-06-2
Molekylformel C8H13ClN2
Molekylvikt (g/mol) 172.66
LEDER Cl.CCc1ccccc1NN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Ethylphenylhydrazine hydrochloride
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C8H12N2.ClH/c1-2-7-5-3-4-6-8(7)10-9;/h3-6,10H,2,9H2,1H3;1H
Formel vikt 172.0767