Läs mer
2-Etylpyridin, 98 %
Produktkod. 11423597
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11423597 100 g 100g
11433597 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11423597 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17352.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 100-71-0 | C7H9N | 107,156 g/mol
2-etylpyridin används för att studera dess effekt på proliferation och överlevnad av humana navelvenendotelceller (HUVEC), HMVEC från lungceller och NIH 3T3-celler. 2-etylpyridin kopplat till kiseldioxid är en populär stationär fas för kirala och akirala separationer i superkritisk vätskekromatografi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-etylpyridin används för att studera dess effekt på proliferation och överlevnad av humana navelvenendotelceller (HUVECs), HMVECs från lungceller och NIH 3T3-celler. 2-etylpyridin kopplat till kiseldioxid är en populär stationär fas för kirala och akirala separationer i superkritisk vätskekromatografi.
Löslighet Blandbar med vatten (42
g/L vid 20 C).°
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100-71-0
Molekylformel C7H9N
Molekylvikt (g/mol) 107.156
MDL-nummer MFCD00006361
InChI-nyckel NRGGMCIBEHEAIL-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine, 2-ethyl, ethylpyridine, 2-ethyl-pyridine, pyridine, ethyl, alpha-ethylpyridine, .alpha.-ethylpyridine, unii-06x1w46pyx, 2-ethylpyridin, 2-ethylpyridine, acmc-2097ry
PubChem CID 7523
IUPAC-namn 2-etylpyridin
LEDER CCC1=CC=CC=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Ethylpyridine
Smältpunkt -63 °C
Densitet 0.937
pH 9 to 10
Kokpunkt 149°C
Flampunkt 37°C (98°F)
Odör Unpleasant
Brytningsindex 1.497
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 106480
Löslighetsinformation Miscible with water (42g/L at20°C).
Formel vikt 107.16
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Ethylpyridine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Ethylpyridine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.