Läs mer
2-Etylpyridin, Mikromol™
Beskrivning
2-Etylpyridin
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Ethylpyridine |
| CAS | 100-71-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-Ethylpyridine |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C7 H9 N |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Dimetindene Maleate Imp. A (EP), Dimetindene Imp. A (EP), 2-Ethylpyridine, Dimetindene Maleate Impurity A, Dimetindene Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C7H9N/c1-2-7-5-3-4-6-8-7/h3-6H,2H2,1H3 |
| LEDER | CCc1ccccn1 |
| IUPAC-namn | 2-etylpyridin |
| Visa mer |