Läs mer
2-Etylpyridin, TRC
Produktkod. 30377592
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30377592 5 g
1 options
Produktkod. 30377592 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE9319805G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Ethylpyridine
CAS 100-71-0
Molekylformel C7 H9 N
Kvantitet 5 g
Synonym 2-Ethylpyridine, Pyridine, 2-ethyl-, NSC 964, α-Ethylpyridine
InChI formel InChI=1S/C7H9N/c1-2-7-5-3-4-6-8-7/h3-6H,2H2,1H3
LEDER CCc1ccccn1
IUPAC-namn 2-etylpyridin
Molekylvikt (g/mol) 107.15
Formel vikt 107.0735