Läs mer
2-Etylpyridin, TRC
Produktkod. 30386012
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30386012 25 g
1 options
Produktkod. 30386012 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE93198025G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Ethylpyridine
CAS 100-71-0
Molekylformel C7 H9 N
Kvantitet 25 g
Synonym 2-Ethylpyridine, Pyridine, 2-ethyl-, NSC 964, α-Ethylpyridine
InChI formel InChI=1S/C7H9N/c1-2-7-5-3-4-6-8-7/h3-6H,2H2,1H3
LEDER CCc1ccccn1
IUPAC-namn 2-etylpyridin
Molekylvikt (g/mol) 107.15
Formel vikt 107.0735