Läs mer
2-Etylpyridin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Ethylpyridine |
| CAS | 100-71-0 |
| Molekylformel | C7 H9 N |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | 2-Ethylpyridine, Pyridine, 2-ethyl-, NSC 964, α-Ethylpyridine |
| InChI formel | InChI=1S/C7H9N/c1-2-7-5-3-4-6-8-7/h3-6H,2H2,1H3 |
| LEDER | CCc1ccccn1 |
| IUPAC-namn | 2-etylpyridin |
| Molekylvikt (g/mol) | 107.15 |
| Formel vikt | 107.0735 |