Läs mer
2-etylpyrrol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10432841 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10432841 1 g Glasflaska 1g
10702895 250 mg Glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10432841 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 308770010
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1551-06-0 | C6H9N | 95.15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1551-06-0
Molekylformel C6H9N
Molekylvikt (g/mol) 95.15
MDL-nummer MFCD00060477
InChI-nyckel XRPDDDRNQJNHLQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 137075
IUPAC-namn 2-etyl-lH-pyrrol
LEDER CCC1=CC=CN1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Ethylpyrrole
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Gul till brun
Densitet 0.9290g/mL, 0.929
Kokpunkt 142,0 °C (15,0 mmHg)
Flampunkt 62 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1,4985 till 1,5005
Kvantitet 1 g
Synonym 2-ethylpyrrole, 1h-pyrrole, 2-ethyl, pyrrole,2-ethyl, 1h-pyrrole,2-ethyl, acmc-209dbz, #, 2-ethylpyrrole, analytical standard, 2-ethylpyrrole, technical grade
Formel vikt 95.15
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.