Läs mer
2-(etylsulfanyl)etan-1-tiol, TRC
Produktkod. 30374497
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30374497 50 mg
30387225 100 mg
30381049 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30374497 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE90232350MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 26750-44-7
Molekylformel C4H10S2
Molekylvikt (g/mol) 122.25
IUPAC-namn 2-etylsulfanyletaniol
LEDER CCSCCS
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(ethylsulfanyl)ethane-1-thiol
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C4H10S2/c1-2-6-4-3-5/h5H,2-4H2,1H3
Formel vikt 122.0224