Learn More
2-(etylsulfanyl)etan-1-tiol, TRC
Product Code. 30387225
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet
30387225 100 mg
30374497 50 mg
30381049 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 30387225 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCE902323100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 26750-44-7
Molekylformel C4H10S2
Molekylvikt (g/mol) 122.25
IUPAC-namn 2-etylsulfanyletaniol
LEDER CCSCCS
Specifications
Kemiskt namn eller material 2-(ethylsulfanyl)ethane-1-thiol
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C4H10S2/c1-2-6-4-3-5/h5H,2-4H2,1H3
Formel vikt 122.0224