Läs mer
2-(Ethylsulfonyl)ethanol, 94%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11499606
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11499606 5 g 5g
11409616 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11499606 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20180.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 513-12-2
Molekylformel C4H10O3S
Molekylvikt (g/mol) 138.181
MDL-nummer MFCD00041259
InChI-nyckel LJNDRJPZYNGSKZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-ethylsulfonyl ethanol, ethylsulfonylethanol, ethanol, 2-ethylsulfonyl, ethylsulfonylethyl alcohol, ethyl 2-hydroxyethyl sulfone, unii-95yyw1049k, 2-ethanesulfonyl ethanol, ese, beta-ethylsulfonylethanol, 2-ethanesulfonyl-ethanol
PubChem CID 10549
IUPAC-namn 2-ethylsulfonylethanol
LEDER CCS(=O)(=O)CCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Ethylsulfonyl)ethanol
Smältpunkt 35°C to 41°C
Densitet 1.25
Kokpunkt 153°C (2.5 mmHg)
Flampunkt 188°C (370°F)
Kvantitet 5 g
Beilstein 1748754
Känslighet Hygroscopic
Formel vikt 138.19
Procent renhet 94%