Läs mer
2-(Ethylsulfonyl)ethanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(Ethylsulfonyl)ethanol |
| CAS | 513-12-2 |
| Molekylformel | C4 H10 O3 S |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H10O3S/c1-2-8(6,7)4-3-5/h5H,2-4H2,1H3 |
| LEDER | CCS(=O)(=O)CCO |
| IUPAC-namn | 2-ethylsulfonylethanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 138.185 |
| Formel vikt | 138.035 |