Läs mer
2-(Ethylthio)-1H-benzimidazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(Ethylthio)-1H-benzimidazole |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10N2S/c1-2-12-9-10-7-5-3-4-6-8(7)11-9/h3-6H,2H2,1H3,(H,10,11) |
| Formel vikt | 178.0565 |