Läs mer
Alfa Aesar™ 2-(Ethylthio)benzeneboronic acid, 97%
Produktkod. 15400098
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15400098 1 g 1g
15410098 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15400098 Leverantör Alfa Aesar™ Leverantörsnummer H53350.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 362045-33-8
Molekylformel C8H11BO2S
Molekylvikt (g/mol) 182.04
MDL-nummer MFCD03095256
InChI-nyckel SCGSNVLNGRYSAA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-ethylthiophenylboronic acid, 2-ethylthio phenylboronic acid, 2-ethylthiophenyl boronic acid, 2-ethylthio benzeneboronic acid, 2-ethylsulfanyl phenylboronic acid, boronic acid, b-2-ethylthio phenyl, 2-ethylsulfanyl phenyl boronic acid, boronic acid, 2-ethylthio phenyl, 2-ethylsulfanylphenyl boronic acid, pubchem1843
PubChem CID 3785655
LEDER CCSC1=CC=CC=C1B(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Ethylthio)benzeneboronic acid
Smältpunkt 42°C to 46°C
Kvantitet 1 g
IUPAC-namn [2-(ethylsulfanyl)phenyl]boronic acid
Formel vikt 182.04
Procent renhet 97%