missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-[(Ethylthio)carbonyl]-5-oxo-1-pyrrolidinecarboxylic Acid tert-Butyl Ester, TRC

Produktkod. 30378036
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30378036 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30378036 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE9267602.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-[(Ethylthio)carbonyl]-5-oxo-1-pyrrolidinecarboxylic Acid tert-Butyl Ester
CAS 2125943-72-6
Molekylformel C12H19NO4S
Kvantitet 2.5 g
Synonym 2-[(Ethylthio)carbonyl]-5-oxo-1-pyrrolidinecarboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester
InChI formel InChI=1S/C12H19NO4S/c1-5-18-10(15)8-6-7-9(14)13(8)11(16)17-12(2,3)4/h8H,5-7H2,1-4H3
LEDER CCSC(=O)C1CCC(=O)N1C(=O)OC(C)(C)C
IUPAC-namn tert-butyl 2-ethylsulfanylcarbonyl-5-oxopyrrolidine-1-carboxylate
Molekylvikt (g/mol) 273.35
Formel vikt 273.1035
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.