missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-[(Ethylthio)carbonyl]-5-oxo-1-pyrrolidinecarboxylic Acid tert-Butyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[(Ethylthio)carbonyl]-5-oxo-1-pyrrolidinecarboxylic Acid tert-Butyl Ester |
| CAS | 2125943-72-6 |
| Molekylformel | C12H19NO4S |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 2-[(Ethylthio)carbonyl]-5-oxo-1-pyrrolidinecarboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C12H19NO4S/c1-5-18-10(15)8-6-7-9(14)13(8)11(16)17-12(2,3)4/h8H,5-7H2,1-4H3 |
| LEDER | CCSC(=O)C1CCC(=O)N1C(=O)OC(C)(C)C |
| IUPAC-namn | tert-butyl 2-ethylsulfanylcarbonyl-5-oxopyrrolidine-1-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 273.35 |
| Formel vikt | 273.1035 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?