Läs mer
2-(Ethylthio)ethanol, 96%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15448829
Change view
Kvantitet:
50 g
Förpackningsstorlek:
50g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15448829 50 g 50g
1 options
Produktkod. 15448829 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L05040.18
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Ethylthio)ethanol
CAS 110-77-0
Smältpunkt ∼-100°C
Densitet 1.018
Kokpunkt 180°C to 184°C
Flampunkt 93°C (199°F)
Molekylformel C4H10OS
Brytningsindex 1.4869
MDL-nummer MFCD00002909
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN1760
Beilstein 1731373
Merck Index 14,3857
Synonym 2-ethylthio ethanol, ethyl 2-hydroxyethyl sulfide, ethanol, 2-ethylthio, ethyl thioethanol, 2-hydroxyethyl ethyl sulfide, ethyl 2-hydroxyethyl thioether, beta-ethylthioethanol, 2-ethylsulfanyl ethanol, beta-hydroxydiethyl sulfide, 2-ethylthioethanol
InChI-nyckel LNRIEBFNWGMXKP-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCSCCO
IUPAC-namn 2-ethylsulfanylethanol
Molekylvikt (g/mol) 106.18
PubChem CID 8075
Formel vikt 106.19
Procent renhet 96%