Läs mer
2-(Etyltio)etanol, TRC
Produktkod. 30372272
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30372272 1 g
1 options
Produktkod. 30372272 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE9267801G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Kemiskt namn eller material 2-(Ethylthio)ethanol
CAS 110-77-0
Molekylformel C4H10OS
Kvantitet 1 g
Synonym 2-Ethylmercaptoethanol, 2-Hydroxyethyl Ethyl Sulfide, Ethyl 2-Hydroxyethyl Sulfide, Ethyl 2-Hydroxyethyl Thioether, Ethyl β-Hydroxyethyl Sulfide, NSC 57105, β-Ethylthioethanol, β-Hydroxydiethyl Sulfide
InChI formel InChI=1S/C4H10OS/c1-2-6-4-3-5/h5H,2-4H2,1H3
LEDER OCCSCC
Molekylvikt (g/mol) 106.19
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.