Läs mer
2-(etyltio)nikotinamid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10436842
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10436842 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
10079241 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10436842 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB06390EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 175135-27-0
Molekylformel C8H10N2OS
Molekylvikt (g/mol) 182.241
MDL-nummer MFCD00052903
InChI-nyckel YSSWIQWINOZESS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-ethylthio nicotinamide, 3-pyridinecarboxamide,2-ethylthio, 2-ethylsulfanyl pyridine-3-carboxamide, maybridge1_001319, 2-ethylthiopyridine-3-carboxamide
PubChem CID 2774536
IUPAC-namn 2-etylsulfanylpyridin-3-karboxamid
LEDER CCSC1=C(C=CC=N1)C(=O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(ethylthio)nicotinamide
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 10 g
Formel vikt 182.25
Procent renhet 97%