Läs mer
2-Ethylthiophene, 99%
Produktkod. 11481003
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11481003 100 g 100g
11471003 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11481003 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13372.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 872-55-9 | C6H8S | 112.19 g/mol
Det används som en heterocyklisk byggsten. Även en maillardprodukt som används för att ge en behaglig arom till kött och kaffe.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Den används som en heterocyklisk byggsten. Även en maillardprodukt som används för att ge en behaglig arom till kött och kaffe.
Löslighet Ej blandbar eller svår att blanda med
vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i tättsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 872-55-9
Molekylformel C6H8S
Molekylvikt (g/mol) 112.19
MDL-nummer MFCD00005461
InChI-nyckel JCCCMAAJYSNBPR-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiophene, 2-ethyl, 2-ethyl-thiophene, ethylthiophene, thiophene, ethyl, pubchem5536, acmc-209qjc, 2-ethylthiophene, 2-ethylthiophene, analytical standard, met 2-cl-4-metpyrimidine-6-carboxylate
PubChem CID 13388
IUPAC-namn 2-etyltiofen
LEDER CCC1=CC=CS1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Ethylthiophene
Densitet 0.991
Kokpunkt 133°C to 134°C
Flampunkt 21°C (69°F)
Odör Stench
Brytningsindex 1.512
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 105402
Löslighetsinformation Not miscible or difficult to mix with water.
Formel vikt 112.19
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.