Läs mer
2-etyltiofenol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11302457
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11302457 2 g 2g
11312457 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11302457 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L11498.04
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 4500-58-7 | C8H10S | 138.228 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4500-58-7
Molekylformel C8H10S
Molekylvikt (g/mol) 138.228
MDL-nummer MFCD00010022
InChI-nyckel ABROBCBIIWHVNS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-ethylthiophenol, benzenethiol, 2-ethyl, unii-62gbu45i5p, 2-ethyl thiophenol, o-ethylbenzenethiol, fema no. 3345, ethylbenzenethiol, o, 2-ethylphenylmercaptan, benzenethiol, o-ethyl, o-ethylthiophenol
PubChem CID 3734338
IUPAC-namn 2-etylbensentiol
LEDER CCC1=CC=CC=C1S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Ethylthiophenol
Densitet 1.025
Kokpunkt 203°C to 205°C
Flampunkt 80°C (176°F)
Odör Stench
Brytningsindex 1.569
Kvantitet 2 g
UN-nummer UN2810
Beilstein 2553288
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 138.23
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.