Läs mer
2-Ethyltoluene, 98+%
Produktkod. 11361487
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11361487 5 g 5g
1 options
Produktkod. 11361487 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L02028.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 611-14-3 | C9H12 | 120.195 g/mol
2-Ethyltoluene, används för att förutsäga nya ledande föreningar för läkemedelsupptäckt som beror på kvaliteten på dockningspoängfunktionen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer 2-Ethyltoluene, används för att förutsäga nya ledande föreningar för läkemedelsupptäckt som beror på kvaliteten
på dockningspoängfunktionen.
Löslighet Lösligt i vatten (74,6 mg/L
(25 C)).°
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 611-14-3
Molekylformel C9H12
Molekylvikt (g/mol) 120.195
MDL-nummer MFCD00009257
InChI-nyckel HYFLWBNQFMXCPA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-ethyltoluene, o-ethyltoluene, o-methylethylbenzene, 1-methyl-2-ethylbenzene, toluene, o-ethyl, ortho-ethyltoluene, benzene, 1-ethyl-2-methyl, 1,2-methylethylbenzene, o-ethyl methylbenzene, o-ethyl methyl benzene
PubChem CID 11903
ChEBI CHEBI:34276
IUPAC-namn 1-etyl-2-metylbensen
LEDER CCC1=CC=CC=C1C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Ethyltoluene
Smältpunkt -17°C
Densitet 0.884
Kokpunkt 164°C to 165°C
Flampunkt 53°C (127°F)
Brytningsindex 1.504
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3295
Beilstein 1851237
Löslighetsinformation Soluble in water (74.6mg/L (25°C)).
Formel vikt 120.2
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.