Läs mer
2-Ethyltoluene, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 12949244 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12949244 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12949244 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer S1984
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
AnalyteCAS No.Concentration
2-Ethyltoluene611-14-31000μg/mL
Certifikat
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA Complaint
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Ethyltoluene
Förpackning 2mL amber prescored glass ampule
CAS 611-14-3, 67-56-1
CAS Min % 0.1, 99.9
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.1, 99.9
Molekylformel C9H12
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel HYFLWBNQFMXCPA-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCC1=CC=CC=C1C
IUPAC-namn 1-ethyl-2-methylbenzene
Lösningsmedel eller matris Methanol-P&T
Molekylvikt (g/mol) 120.195
PubChem CID 11903
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:34276
Visa mer Visa mindre
Product intended for laboratory use only