Läs mer
2-Ethynyl-4-aminotoluene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Ethynyl-4-aminotoluene |
| CAS | 134690-40-7 |
| Molekylformel | C9H9N |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 3-Ethynyl-4-methyl-benzenamine |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9N/c1-3-8-6-9(10)5-4-7(8)2/h1,4-6H,10H2,2H3 |
| LEDER | Cc1ccc(N)cc1C#C |
| IUPAC-namn | 3-ethynyl-4-methylaniline |
| Molekylvikt (g/mol) | 131.17 |
| Formel vikt | 131.0735 |