Läs mer
2-Ethynyl-6-methoxynaphthalene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Ethynyl-6-methoxynaphthalene |
| CAS | 129113-00-4 |
| Molekylformel | C13H10O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | (6-Methoxy-2-naphthyl)acetylene, (6-Methoxynaphth-2-yl)ethyne, (6-Methoxynaphthalen-2-yl)ethyne, 6-Ethynyl-2-methoxynaphthalene |
| InChI formel | InChI=1S/C13H10O/c1-3-10-4-5-12-9-13(14-2)7-6-11(12)8-10/h1,4-9H,2H3 |
| LEDER | COc1ccc2cc(ccc2c1)C#C |
| Molekylvikt (g/mol) | 182.22 |
| Formel vikt | 182.0732 |