Läs mer
(2-Ethynylphenyl)boronic acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2-Ethynylphenyl)boronic acid |
| CAS | 905926-85-4 |
| Molekylformel | C8H7BO2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7BO2/c1-2-7-5-3-4-6-8(7)9(10)11/h1,3-6,10-11H |
| LEDER | OB(O)c1ccccc1C#C |
| IUPAC-namn | (2-ethynylphenyl)boronic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 145.95 |
| Formel vikt | 146.0539 |