Läs mer
2-Etynylpyridin, 98 %, stick. med 0,01 % hydrokinon
Produktkod. 11357666
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11357666 1 g 1g
11367666 5 g 5g
11377666 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11357666 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L11274.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1945-84-2 | C7H5N | 103,124 g/mol
2-etynylpyridin är ett viktigt råmaterial och mellanprodukt som används inom organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden 2-etynylpyridin är en viktig råvara och intermediär som
används inom organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1945-84-2
Molekylformel C7H5N
Molekylvikt (g/mol) 103.124
MDL-nummer MFCD00041598
InChI-nyckel NHUBNHMFXQNNMV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-ethynyl pyridine, 2-pyridylacetylene, pyridine, 2-ethynyl, 2-ethynyl-pyridine, pyridine, ethynyl, pyridin-2-yl acetylene, ethynylpyridine, ethynyl pyridine, ortho-ethynylpyridine
PubChem CID 137268
IUPAC-namn 2-etynylpyridin
LEDER C#CC1=CC=CC=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Ethynylpyridine
Namnnotering stabilized with 0.01% hydroquinone
Densitet 1.02
Kokpunkt 77°C to 78°C (14 mmHg)
Flampunkt 76°C (168°F)
Odör Characteristic
Brytningsindex 1.559
Kvantitet 1 g
Beilstein 1098904
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 103.12
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.