Läs mer
2-Etynylpyridin, 98+%
Produktkod. 15119263 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15119263 25 g Glasflaska 25g
10297030 1 g Glasflaska 1g
10750595 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15119263 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 295670250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
CAS: 1945-84-2 | C7H5N | 103,12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1945-84-2
Molekylformel C7H5N
Molekylvikt (g/mol) 103.12
MDL-nummer MFCD00041598
InChI-nyckel NHUBNHMFXQNNMV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-ethynyl pyridine, 2-pyridylacetylene, pyridine, 2-ethynyl, 2-ethynyl-pyridine, pyridine, ethynyl, pyridin-2-yl acetylene, ethynylpyridine, ethynyl pyridine, ortho-ethynylpyridine
PubChem CID 137268
IUPAC-namn 2-etynylpyridin
LEDER C#CC1=CC=CC=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Ethynylpyridine
CAS Min % 98.0
CAS Max % 100.0
Färg Brun
Densitet 1.0200g/mL, 1.02
Kokpunkt 77,0 °C till 78,0 °C (14,0 mmHg)
Flampunkt 76 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1,5570 till 1,5610
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig i vatten
Formel vikt 103.12
Procent renhet 98+%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.