Läs mer
2-Etynylpyridin, TRC
Produktkod. 30379698
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30379698 250 mg
1 options
Produktkod. 30379698 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE937503250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Ethynylpyridine
CAS 1945-84-2
Molekylformel C7H5N
Kvantitet 250 mg
Synonym Pyridine, 2-ethynyl- (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), 2-Ethynylpyridine (ACI), 2-Pyridinylethyne, 2-Pyridylacetylene, 2-Pyridylethyne, Pyridin-2-ylacetylene
InChI formel InChI=1S/C7H5N/c1-2-7-5-3-4-6-8-7/h1,3-6H
LEDER C#Cc1ccccn1
IUPAC-namn 2-etynylpyridin
Molekylvikt (g/mol) 103.12
Formel vikt 103.0422