Läs mer
2-etynyltiofen,≥ 90 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10792984
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Bärnstensglasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10792984 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10104053 1 g Bärnstensglasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10792984 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC13047CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 4298-52-6
Molekylformel C6H4S
Molekylvikt (g/mol) 108.16
MDL-nummer MFCD03425129
InChI-nyckel LWISLHRIEATKTM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-ethynyl-thiophene, 2-thienylethine, 2-thiophenylacetylene, 2-thienyl acetylene, pubchem16123, thien-2-yl acetylene, thiophene, 2-ethynyl, thiophen-2-yl acetylene, 2-ethynylthiophene, acmc-209js9
PubChem CID 5246258
IUPAC-namn 2-etynyltiofen
LEDER C#CC1=CC=CS1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-ethynylthiophene
CAS Min % 89.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 90%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 108.16
Procent renhet 90%