Läs mer
2-fluor[1,1-bifenyl]-4-karboxylsyra, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10551513
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10551513 1 g 1g
10722133 250 mg 250mg
10402304 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10551513 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SEW05200DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 365-12-8
Molekylformel C13H8FO2
Molekylvikt (g/mol) 215.20
MDL-nummer MFCD00278732
InChI-nyckel SLKZDWAZOKIEEU-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2'-fluorobiphenyl-4-carboxylic acid, 4-2-fluorophenyl benzoic acid, 2'-fluoro-1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid, 2'-fluoro 1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid, 2'-fluoro-biphenyl-4-carboxylic acid, maybridge3_006504, amtda094, acmc-1cr23, 4-2-fluorophenyl-benzoic acid, 2'-fluoro-4-biphenylcarboxylic acid
PubChem CID 715022
LEDER [O-]C(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2'-Fluoro[1, 1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Linjär formel FC6H4C6H4CO2H
Kvantitet 1 g
IUPAC-namn 4-(2-fluorfenyl)bensoesyra
Formel vikt 216.21
Procent renhet 95%