Läs mer
2-fluor[1,1-bifenyl]-4-karboxylsyra, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10722133
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10722133 250 mg 250mg
10551513 1 g 1g
10402304 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10722133 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SEW05200CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-09-2026
Kemiska identifierare
CAS 365-12-8
Molekylformel C13H8FO2
Molekylvikt (g/mol) 215.20
MDL-nummer MFCD00278732
InChI-nyckel SLKZDWAZOKIEEU-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2'-fluorobiphenyl-4-carboxylic acid, 4-2-fluorophenyl benzoic acid, 2'-fluoro-1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid, 2'-fluoro 1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid, 2'-fluoro-biphenyl-4-carboxylic acid, maybridge3_006504, amtda094, acmc-1cr23, 4-2-fluorophenyl-benzoic acid, 2'-fluoro-4-biphenylcarboxylic acid
PubChem CID 715022
LEDER [O-]C(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2'-Fluoro[1, 1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
Analysprocentintervall 95%
Linjär formel FC6H4C6H4CO2H
Kvantitet 250 mg
IUPAC-namn 2'-fluoro-[1,1'-bifenyl]-4-karboxylat
Formel vikt 216.21
Procent renhet 95%