Läs mer
2-fluor-1,3-dimetylbensen, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10458002
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10458002 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10458002 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CD05584DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifications
Kemiskt namn eller material 2-Fluoro-1, 3-dimethylbenzene
CAS 443-88-9
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Densitet 0.988g/mL
Kvantitet 1 g
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Analysprocentintervall 97%
Molekylformel C8H9F
Linjär formel (CH3)2C6H3F
MDL-nummer MFCD00039215
Synonym 2,6-dimethylfluorobenzene, 2-fluoro-m-xylene, 1-fluoro-2,6-dimethylbenzene, 1,3-dimethyl-2-fluorobenzene, benzene, 2-fluoro-1,3-dimethyl, 2,6-dimethyl fluorobenzene, 2-fluoro-1,3-dimethyl-benzene, fr b1 f1, pubchem4407, 2-fluoro-3-methyltoluene
InChI-nyckel JTAUTNBVFDTYTI-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=C(C(=CC=C1)C)F
IUPAC-namn 2-fluor-l,3-dimetylbensen
Molekylvikt (g/mol) 124.158
PubChem CID 123065
Formel vikt 124.16
Procent renhet 97%