Läs mer
2-Fluoro-1,3-dimethylimidazolidinium hexafluorophosphate, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11915711 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11915711 25 g 25g
11905711 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11915711 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 439470250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 164298-27-5
Molekylformel C5H10FN2·F6P
Molekylvikt (g/mol) 262.11
Synonym 1, 3-Dimethyl-2-fluoroimidazolidinium hexafluorophosphate, DFIH
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Fluoro-1, 3-dimethylimidazolidinium hexafluorophosphate
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 170°C to 172°C
Färg White
Elementaranalys 22.00 to 23.83% C, 10.26 to 11.12% N
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 25 g
Formel vikt 262.11
Procent renhet 97%
Fysisk form Crystalline Powder or Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Fluoro-1,3-dimethylimidazolidinium hexafluorophosphate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.